Få mere at vide
HUBER Polycarbonat badekar
En række polycarbonatbade i forskellige kapaciteter
Brand:  HUBER 30528
2333.51 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10131085
  • 3325.00 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Polycarbonat bad
Tekniske data
Tekniske data
Bad
Polycarbonat
108 A
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HUBER Polycarbonat badekar > Model: 108A