Få mere at vide
Polycarbamat, TRC
Artikelnummer. 30424248
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424248 10 mg
30417744 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30424248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69896010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64440-88-6
Molekylær formel C10 H18 N4 S8 Zn2
Molekylvægt (g/mol) 581.61
Synonym Zinc, bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]]di-, Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]di- (9CI), Bis(N,N-dimethylcarbamodithioato-κS,κS')[μ-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioato-κS,κS']](2-)]]dizinc, Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, zinc complex, Carbamodithioic acid, dimethyl-, zinc complex, Bis-Dithane, Bisdimethyldithiocarbamoyl zinc ethylenebis(dithiocarbamate), Polycarbamate, TOC 3204, TOC 3204F
IUPAC navn dimethylcarbamothioylsulfanyl-[2-(dimethylcarbamothioylsulfanylzinciosulfanylcarbothioylamino)ethylcarbamothioylsulfanyl]zink
SMIL CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)NCCNC(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polycarbamate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8N2S4.2C3H7NS2.2Zn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;2*1-4(2)3(5)6;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);2*1-2H3,(H,5,6);;/q;;;2*+2/p-4
Formel vægt 577.788