Få mere at vide
Polycaprolacton, M.W. ca. 80.000
Artikelnummer. 17138258 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17138258 100 g
17231152 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17138258 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178301000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24980-41-4 | (C6H10O2)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24980-41-4
Molekylær formel (C6H10O2)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00084404
InChI nøgle XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn oxepan-2-one
SMIL *-CCCCCC(=O)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polycaprolactone
Smeltepunkt 60,0 °C
Lineær formel [-O(CH2)5CO-]n
Mængde 100 g