Få mere at vide
Polybutylene Terephthalate Cyclic Trimer (Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate)), Mikromol™
Beskrivelse
Polybutylene Terephthalate Cyclic Trimer (Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate))
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate) |
| CAS | 63440-94-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C36 H36 O12 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-10,12,22,24,34,36,37,39,41-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone, PBT Cyclic Trimer, 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-1(36),10,11,13(12),22,23,25(24),34,37-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone |
| InChI formel | InChI=1S/C36H36O12/c37-31-25-7-9-27(10-8-25)33(39)45-21-3-4-23-47-35(41)29-15-17-30(18-16-29)36(42)48-24-6-5-22-46-34(40)28-13-11-26(12-14-28)32(38)44-20-2-1-19-43-31/h7-18H,1-6,19-24H2 |
| SMIL | O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCCCOC(=O)c4ccc1cc4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 660.66 |
| Vis mere |