missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Polybutenes, TRC

Artikelnummer. 30424265
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424265 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69894825ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Polybutenes
CAS 9003-29-6
Molekylær formel [C4H8]x . [C4H8]y
Mængde 25 mL
Synonym Amoco 15H, B 912, Beaulon P 5040, Butene polymer, C 9900, Chevron 12, Chevron 16, Chevron 18, Chevron 6, Cosden OSH, DP 8510M, Duraflex 8510, Dynapak H 2000, EIM 8, Glissopal 10, Glissopal 3251, Glissopal 91051, Glissopal 92485, Glissopal 93026, Glissopal 93039, Glissopal CE 5203, H 15, H 25, HE 175, HE 1975, HE 300, HE 375, HR 2300, HRPB 1300, HT 300, HV 100, HV 100F(SB), HV 15, HV 15E, HV 1900F, HV 300F, HV 300R, HV 30SH, HV 35, Hyvis 10, Hyvis 3, Hyvis 7000/45, Idemitsu Polybutene 10H-A, Idemitsu Polybutene 15R, Idemitsu, Polybutene 3000, Idemitsu Polybutene 300H, Idemitsu Polybutene 5H, Idemitsu Polybutene OH, Indopol 1900, Indopol 500, Indopol H 15, Indopol H 1800, Indopol H 18000, Indopol H 200, Indopol H 25, Indopol H 40, Indopol H 7, Indopol L 10, Indopol L 4, L 14, L 14 (polymer), LP 15, LP 15 (polyolefin), LV 100, LV 50, LZV 100, NA (solvent), NA Solvent NAS 5H, NAS 5H, Napvis 2000, Napvis 3, Napvis 600, Napvis D 30, Napvis DE 10, Neosealer MS-N 12, Newglide M, Nissan Polybutene 015N, Nisseki HV, Oktol 600, Oloa 9350, Oronite 6, PO 300H, Parapol 450, Parapol 700, Petrofin 100, Poly SH 1900, Poly SH 2500, Poly-n-butene, Polybuden 300H, Polybutene 06N, Polybutene 0H, Polybutene 100H, Polybutene 10N, Polybutene 15R, Polybutene 2000, Polybutene 300H, Polybutene 5SH, Polybutene HT-A, Polybutene HV 100, Polybutene HV 35, Polybutene LV 50, Polybutene ON, Polybutene PB 5H, Polybutene SH 015, Polybutylene, Polyvis, Polyvis 015N, Polyvis 025SH, Polyvis 06N, Polyvis 06SH, Polyvis 0N, Polyvis 10N, Polyvis 150SH, Polyvis 2000CH, Polyvis 200SH, Polyvis 300H, Polyvis 3SH, Polyvis 5N, Polyvis NC 7000, Polyvis ON, Polyvis OO, RHV 300, ResinKit 22, SV 7000, Slovis 500, Slovis D 400, Slovis W 800, Soltex 124, Tafmer BL 027, Tafmer M 2481, Ultravis 120, VH 100, Vestowax B 912, Witron 0200, Witron 131
InChI formel InChI=1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCC(C)(C)CC(CC)C
Molekylvægt (g/mol) 112.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.