Få mere at vide
Heidolph™ PolyBlock til 3 x 28 mm reagenshætteglas
Artikelnummer. 11302773 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
StarFish Multi-eksperiment arbejdsstation
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11302773 StarFish Multi-eksperiment arbejdsstation Hver
1 options
Artikelnummer. 11302773 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058002500
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PolyBlock med tre 28 mm reagenshætteglas til brug med StarFish Multi-eksperiment arbejdsstation.
Sammen med StarFish bundplade er PolyBlocks blandt de grundlæggende elementer i det hele StarFish Arbejdsstation. PolyBlocks er fastgørelsessegmenter, der kan kombineres til reaktionsbeholdere af forskellig størrelse (op til 5 forskellige indsatser pr. StarFish system).
  • Kemikaliebestandigt fastgørelsessegment rummer op til 3 reagensbeholdere med en diameter på 28 mm
  • Segment er velegnet til opvarmning af temperaturer op til 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) StarFish Multi-eksperiment arbejdsstation
Holder 3 x 28 mm reagenshætteglas
Materiale Aluminium