Få mere at vide
Polyanilin, smaragdbase, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359198 1 g 1g
11349198 5 g 5g
11356119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11359198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042581.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ledende polymer
Ledende polymerPolyanilin anvendes i kemiske dampsensorer, superkondensatorer og biosensorer. Det er også nyttigt til fremstilling af elektrisk ledende garn, antistatiske belægninger, elektromagnetisk afskærmning, fleksible elektroder og printkort. Desuden bruges det i antistatiske og ESD-belægninger og korrosionsbeskyttelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25233-30-1
Molekylær formel (C12H10N2)x(C12H8N2)y
MDL nummer MFCD00241446
SMIL *-N=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=C(NC2=CC=C(NC3=CC=C(-*)C=C3)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyaniline
Farve Brun
Navn note Emeraldine base
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt >200°C (decomposition)
Opløselighedsinformation Soluble in sulfuric acid and methanesulfonic acid.
Mængde 1 g