Få mere at vide
Sperian™ Forankringsslynge af polyamid
Artikelnummer. 12662793
Skift visning
Længde (metrisk):
1.5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12662793 1.5 m Hver
1 options
Artikelnummer. 12662793 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1002919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.65 DKK
    128.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.54 DKK
    51% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 / 2000
Til brug med (applikation) Slyngen tillader et pålideligt forankringspunkt for at sikre fuld sikkerhed.
Vægt (metrisk) 0.25kg
Længde (metrisk) 1.5 m
Materiale Polyamid
Produkttype Webbing Anchorage Sling