Få mere at vide
Socorex™ Laboratoriepipettestativer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Specielt velegnet til enkelt- og flerkanalspipetter og makropipetter.
- Plads til alle Calibra™ og Acura™ modeller
- Fås i pastelfarver
- Fremstillet af polyamid- og polycarbonatmateriale, der er let at rengøre
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hyldepipetteholder |
| Oversigt | Model 332 Hyldepipetteholder |
| Stillinger | 2 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu