Få mere at vide
Socorex™ Laboratoriepipettestativer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Specielt velegnet til enkelt- og flerkanalspipetter og makropipetter.
- Plads til alle Calibra™ og Acura™ modeller
- Fås i pastelfarver
- Fremstillet af polyamid- og polycarbonatmateriale, der er let at rengøre
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universal arbejdsstation |
| Oversigt | Model 337 Universal Arbejdsstation |
| Holder | Enkeltkanals mikropipetter |
| Stillinger | 7 |