Få mere at vide
Cytiva Netring af polyamid polypropylen
Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
20μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Net ring |
| Volumen (metrisk) | 20μ m |
| Emballagemængde | 5 Pakke |
| Til brug med | 16 mm ID-søjler |
| Materiale | Polyamid, polypropylen |