Tekniske data
| CAS | 63428-83-1 |
| Molekylær formel | C18H35N3O3 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | polyamide, polyamide without fluorescence |
| InChI nøgle | HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.50 |
| PubChem CID | 71311215 |