Få mere at vide
Bohlender™ Polyamid gaffelnøgle
Farve:
Sort
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gaffelnøgle |
| Materiale | Polyamid |
| Farve | Sort |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Temperaturområde (metrisk) | −10° til +140 °C |