Få mere at vide
Scilabub™ Beskyttelseshandsker af polyamidfiber
Artikelnummer. p-8010091
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 12302239
Brand: Scilabub™ GAU/NM
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse Nomex™ varmebestandige kappehandsker af polyamid er modstandsdygtige til °260 C (arbejdstemperatur, kun tør varme) med strikket stofkonstruktion for ekstra komfort.
  • Varmebestandig (260 °C arbejdstemperatur, kun tør varme)
  • Lav varmeledningsevne
  • Asbest fri
  • Dobbelt tykkelse
  • Strikket stof for komfort
  • Krymper eller smelter ikke
  • Upåvirket af vask
  • Slidstærkt
  • I overensstemmelse med EN 388: 1 X 4 X og EN 407: 4 1 3 0 1 X
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Farve Rød
Materiale Polyamid
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Beskyttelseshandsker
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Modstandsdygtig overfor Varme, kemisk
Længde (metrisk) 52 cm