Få mere at vide
Scilabub™ Beskyttelseshandsker af polyamidfiber
Artikelnummer. 12302239
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12302239 Medium 1 par
12921185 Lille 1 par
11893841 Større 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12302239 Leverandør Scilabub™ Leverandørnr. GAU/NM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 DKK
    1566.75 DKK / 1 par
    Spare 313.25 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Disse Nomex™ varmebestandige kappehandsker af polyamid er modstandsdygtige til °260 C (arbejdstemperatur, kun tør varme) med strikket stofkonstruktion for ekstra komfort.
  • Varmebestandig (260 °C arbejdstemperatur, kun tør varme)
  • Lav varmeledningsevne
  • Asbest fri
  • Dobbelt tykkelse
  • Strikket stof for komfort
  • Krymper eller smelter ikke
  • Upåvirket af vask
  • Slidstærkt
  • I overensstemmelse med EN 388: 1 X 4 X og EN 407: 4 1 3 0 1 X
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Farve Rød
Materiale Polyamid
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Beskyttelseshandsker
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Modstandsdygtig overfor Varme, kemisk
Længde (metrisk) 52 cm