Få mere at vide
Buerkle™ Polyamid elektroledende stophane
Artikelnummer. 11981451 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Materiale:
Polyamid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11981451 Polyamid Hver
1 options
Artikelnummer. 11981451 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 05251100
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Buerkle™ Polyamid elektrisk ledende stophane er en tap egnet til opløsningsmidler.
  • Med udløbsvinkel og drejelig tud, der forhindrer dryp
  • Med tilspidset tud til flasker med smalle åbninger med en diameter fra 6 til 8 mm
  • Mediekontaktende dele PA ledende til elektricitet og PTFE
  • Leveres med PA-adapter ledende til elektricitet til 3/4 in. indvendig gevind
  • Tætlukkende for fuldstændig tætning
  • Især ubesværet
  • Med tilslutningshættemøtrik, garanteret lodret position af hanen
  • Trykbestandig op til 2 bar ved °20 C (uden afgangsbeslag og tylle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Elektroledende stophane
Materiale Polyamid
Længde (metrisk) 150 mm
Til brug med (applikation) Solvents
Til brug med (udstyr) Nearly all commercially available canisters and barrels with 0.75 in. outer threads or (with the supplied adapter) 0.75 in. inner threads
Inkluderer Polyamid adapter
Farve Black