Få mere at vide
Sperian™ Forankringsslynge af polyamid
Artikelnummer. 12684983
Skift visning
Længde (metrisk):
0.6 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12684983 0.6 m Hver
1 options
Artikelnummer. 12684983 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1008360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.30 DKK
    63.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.92 DKK
    52% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 / 2000
Dimensioner (L x B) 0.6 m x 25 mm
Til brug med (applikation) Titan webbing forankringsslynge tilpasser sig til en bred vifte af forankringspunkter.
Vægt (metrisk) 0.08kg
Bredde (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 0.6 m
Materiale Polyamid
Produkttype Forankringsslynge