Få mere at vide
Sperian™ Forankringsslynge af polyamid
Artikelnummer. 12604993
Skift visning
Længde (metrisk):
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12604993 1 m Hver
1 options
Artikelnummer. 12604993 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1008362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.80 DKK
    80.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.57 DKK
    51% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 9001 / 2000
Dimensioner (L x B) 1 m x 25 mm
Til brug med (udstyr) Til brug med en personlig falddæmper til arbejde på lavt niveau
Vægt (metrisk) 0.105kg
Bredde (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 1 m
Materiale Polyamid
Produkttype Forankringsslynge