Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polyamid 6 'Chromabond PA Adsorbent
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 g |
| Produkttype | Chromabond PA Adsorbent |
| Partikelstørrelse | 40 til 80μ m |
| Materiale | Polyamid 6 |