Få mere at vide
Polyacrylonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyacrylonitrile |
| CAS | 25014-41-9 |
| Molekylær formel | (C3H3N)x |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | ACL 1050, ACP 0013, ACP 1010, Acrilan 16 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| SMIL | C=CC#N |
| Molekylvægt (g/mol) | 53.06 |