Få mere at vide
Polyacrylonitrile, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11478195 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11478195 5 g
1 options
Artikelnummer. 11478195 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521753805
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyacrylonitrile
CAS 25014-41-9
Molekylær formel C3H3N
Synonym acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
Mængde 5 g
InChI nøgle NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC#N
IUPAC navn prop-2-enenitril
Molekylvægt (g/mol) 53.064
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217