Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyacrylonitrile |
| CAS | 25014-41-9 |
| Molekylær formel | C3H3N |
| Synonym | acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox |
| Mængde | 5 g |
| InChI nøgle | NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C=CC#N |
| IUPAC navn | prop-2-enenitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 53.064 |
| PubChem CID | 7855 |
| Vis mere |