Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
Tekniske data
Tekniske data
| Gel procent | 5% |
| Gel tykkelse | 0.65 mm |
| Gel Type | IEF |
| pH-område | 3 to 6 |
| Adskillelse af | Protein |
| Mængde | 5/Pk. |
| Længde (metrisk) Gel | 125 mm |
| Bredde (metrisk) Gel | 125 mm |
| Produkttype | Homogeneous Page |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SERVALYT PRECOTES Range pH 3 - 6
- Fare
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: acrylamide