Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
Artikelnummer. 11457883
Encompass_Preferred
Skift visning
Længde (metrisk) Gel:
125 mm
245 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Gel Pakningsstørrelse
11457883 125 mm Hver
11447883 245 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457883 Leverandør Serva Electrophoresis™ Leverandørnr. 4287402
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Gel procent 5%
Gel tykkelse 0.65 mm
Gel Type IEF
pH-område 3 to 6
Adskillelse af Protein
Mængde 5/Pk.
Længde (metrisk) Gel 125 mm
Bredde (metrisk) Gel 125 mm
Produkttype Homogeneous Page
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SERVALYT PRECOTES Range pH 3 - 6
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acrylamide