Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
Længde (metrisk):
125 mm
Adskillelsesområde:
pH 3 til 10
pH 3 til 6
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Gel procent | 5% |
| Gel tykkelse | 0.65 mm |
| Gel Type | IEF |
| Produkttype | Homogeneous Page |
| Adskillelse af | Protein |
| Adskillelsesområde | pH 3 til 10 |
| Mængde | 5/Pk. |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Længde (metrisk) Gel | 125 mm |
| Bredde (metrisk) Gel | 125 mm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SERVALYT(TM) PRECOTES(TM) Wide Range pH 3-10
- Fare
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.