Få mere at vide
Koflo Umonteret In-Line Statiske mixere
Artikelnummer. 11754109 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11754109 121 mm Pakke med 10
11792653 127 mm Pakke med 10
11744109 152 mm Pakke med 10
11764109 241 mm Pakke med 10
11774109 254 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11754109 Leverandør Koflo Leverandørnr. 0466706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Umonteret In-Line Statiske blandere kan bruges med enhver standardslange med samme slange-ID som elementets OD angivet i tabellen.
  • They work well with flexible tubing.
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0.4 in.
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (engelsk) 4.8 in.
Længde (metrisk) 121 mm
Type Unmounted In-line Mixer