Få mere at vide
Koflo Mounted In-Line Static Mixers
Artikelnummer. 11724149 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
89 mm
184 mm
286 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11724149
Brand: Koflo 0466816
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
  • For use with compression fitting with the same tubing OD
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (engelsk) 11,3 tommer
Længde (metrisk) 286 mm
Type Mounted In-line Mixer