Få mere at vide
Koflo Mounted In-Line Static Mixers
Artikelnummer. 11704149 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
89 mm
184 mm
286 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11704149
Brand: Koflo 0466814
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
  • For use with compression fitting with the same tubing OD
Tekniske data
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 184 mm
Type Mounted In-line Mixer