Få mere at vide
Quickfit™ Polyacetal ledklemmer
Artikelnummer. p-8002682
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Mynte
Okker
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11991528
Brand: Quickfit™ KC19
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polyacetal for styrke og stivhed. Quickfit™ Polyacetalklemmer til koniske samlinger er designet til at sikre tilsvarende Quickfit™ glasvarer med koniske samlinger.
  • Ubesværet fastgørelse og fjernelse af clips
  • Reducerer behovet for traditionel fastspænding
  • Tåler temperaturer op til 80 °C
  • Farvekodede størrelser for hurtig identifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Type Ledklemme
Materiale Polyacetal
Til brug med (udstyr) Glasvarer med koniske samlinger
Størrelse Fuge Størrelse 19/26
Farve Blå