Få mere at vide
Quickfit™ Polyacetal ledklemmer
Artikelnummer. 11981528
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Mynte
Okker
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11981528 Gul Pakke med 10
11991528 Blå Pakke med 10
11920955 Rød Pakke med 10
10796461 Violet Pakke med 10
11901538 Grøn Pakke med 10
11911538 Orange Pakke med 10
10101460 Okker Pakke med 10
10488960 Mynte Pakke med 10
12029072 Brun Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11981528 Leverandør Quickfit™ Leverandørnr. KC14
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Fremstillet af polyacetal for styrke og stivhed. Quickfit™ Polyacetalklemmer til koniske samlinger er designet til at sikre tilsvarende Quickfit™ glasvarer med koniske samlinger.
  • Ubesværet fastgørelse og fjernelse af clips
  • Reducerer behovet for traditionel fastspænding
  • Tåler temperaturer op til 80 °C
  • Farvekodede størrelser for hurtig identifikation
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Type Ledklemme
Materiale Polyacetal
Til brug med (udstyr) Glasvarer med koniske samlinger
Størrelse Fugestørrelse 14/23
Farve Gul