Få mere at vide
Quickfit™ Polyacetal ledklemmer
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Mynte
Okker
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Fremstillet af polyacetal for styrke og stivhed. Quickfit™ Polyacetalklemmer til koniske samlinger er designet til at sikre tilsvarende Quickfit™ glasvarer med koniske samlinger.
- Ubesværet fastgørelse og fjernelse af clips
- Reducerer behovet for traditionel fastspænding
- Tåler temperaturer op til 80 °C
- Farvekodede størrelser for hurtig identifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Ledklemme |
| Materiale | Polyacetal |
| Til brug med (udstyr) | Glasvarer med koniske samlinger |
| Størrelse | Fugestørrelse 12/21 |
| Farve | Violet |