Beskrivelse
- Slangeklemmer lavet af polyacetal (POM)
- Fremstillet i forskellige diametre
- POM er hvid, steriliserbar, ruster ikke, permanent elastisk og hygiejnisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyacetal |
| Til brug med | Slanger |
| Emballagemængde | 10 Pc./Pk. |
| Slangestørrelse | 13 til 15 mm |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Slangeklemme |