Få mere at vide
Buerkle™ Polyacetal slangeklemmer
Artikelnummer. 10275872 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
10 til 11 mm
11 til 12 mm
12 til 14 mm
13 til 15 mm
15 til 17 mm
17 til 19 mm
18 til 20 mm
20 til 22 mm
23 til 25 mm
6 til 6,5 mm
9 til 10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
10275872 15 til 17 mm Pakke med 10
10382482 6 til 6,5 mm Pakke med 10
10054083 9 til 10 mm Pakke med 10
10591954 10 til 11 mm Pakke med 10
10696453 11 til 12 mm Pakke med 10
10542403 12 til 14 mm Pakke med 10
10347752 13 til 15 mm Pakke med 10
10163042 17 til 19 mm Pakke med 10
10616843 18 til 20 mm Pakke med 10
10001922 20 til 22 mm Pakke med 10
10033513 23 til 25 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10275872 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 86780017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.35 DKK
    30.82 DKK / Pakke med 10
    Spare 0.53 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse Buerkle™ Polyacetal slangeclips til at klemme ned på slangen for en sikker og sikker pasform.
  • Slangeklemmer lavet af polyacetal (POM)
  • Fremstillet i forskellige diametre
  • POM er hvid, steriliserbar, ruster ikke, permanent elastisk og hygiejnisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyacetal
Til brug med Slanger
Emballagemængde 10 Pc./Pk.
Slangestørrelse 15 til 17 mm
Farve Hvid
Produkttype Slangeklemme