Få mere at vide
Buerkle™ Polyacetal slangeklemmer
Shop alle Bürkle produkter
Slangestørrelse:
10 til 11 mm
11 til 12 mm
12 til 14 mm
13 til 15 mm
15 til 17 mm
17 til 19 mm
18 til 20 mm
20 til 22 mm
23 til 25 mm
6 til 6,5 mm
9 til 10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Slangeklemmer lavet af polyacetal (POM)
- Fremstillet i forskellige diametre
- POM er hvid, steriliserbar, ruster ikke, permanent elastisk og hygiejnisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyacetal |
| Til brug med | Slanger |
| Emballagemængde | 10 Pc./Pk. |
| Slangestørrelse | 9 til 10 mm |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Slangeklemme |