Få mere at vide
Poly(vinylidenfluorid)
Artikelnummer. 11375168
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375168 500 g 500g
11385168 2 kg 2kg
11365168 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11375168 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044080.36
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 24937-79-9 | (C2H2F2)n | NaN g/mol
Poly(vinylidenfluorid) er nyttig i belægninger, film, filterklude, instrumentforinger, filtreringsmembraner, pumpedele, foringer og ventiler. Det bruges også som materiale til transducere i enheder som hovedtelefoner, mikrofoner og lyddetektorer. Det er også vigtigt for piezoelektriske og elektrostriktive applikationer. Derudover er det nyttigt til monofilament fiskeliner, der erstatter nylon monofilament. Det fungerer som et standardbindemiddel, der bruges til fremstilling af kompositelektroder til lithium-ion-batterier. Det fungerer som en højkvalitets isolator til ledninger, nanomaterialer og tryksensorer. Det bruges til at fremstille filtre, som bruges til at forberede prøver til højtydende væskekromatografi og andre avancerede analytiske teknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24937-79-9
Molekylær formel (C2H2F2)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00084470
InChI nøgle BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylidene fluoride, 1,1-difluoroethylene, ethene, 1,1-difluoro, vinylidene difluoride, pvdf, genetron 1132a, ethylene, 1,1-difluoro, halocarbon 1132a, poly vinylidene fluoride, kynar
PubChem CID 6369
ChEBI CHEBI:82550
IUPAC navn 1,1-difluorethen
SMIL FC(F)(-*)C-*
Specifications
Kemisk navn eller materiale Poly (vinylidene fluoride)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 155 °C til 160 °C
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske estere, dimethylacetamid og aminer. Uopløselig i vand.