Få mere at vide
poly(vinylbenzylchlorid), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374718
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374718 10 g 10g
11336189 2 g 2g
11364718 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043067.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9080-67-5 | −[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
I videnskabelig og pædagogisk forskning. Ved syntese af polymerunderstøttede reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9080-67-5
Molekylær formel −[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
MDL nummer MFCD00135445
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (vinylbenzyl chloride)
Fysisk form Fast stof
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 10 g