Få mere at vide
Poly(vinyl formal)
Artikelnummer. 11339688
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339688 25 g 25g
11359688 100 g 100g
11349688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044190.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9003-33-2 | (C5H8O2)n | 100.12 g/mol
Det bruges til unormal sorption og pervaporation af vandige organiske blandinger af poly(vinylacetal) membraner. Poly(vinylformal) bruges hovedsageligt i tre generelle anvendelser trådbelægninger, overfladebelægninger og klæbemidler. Den første og omfattende anvendelse af poly(vinylformal) er i fremstillingen af en sej, klæbende og varmebestandig trådemalje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-33-2
Molekylær formel (C5H8O2)n
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00084463
InChI nøgle DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly vinyl formal, ethenyloxy methoxy ethene, polyvinyl formal, ethene, 1,1'-methylenebis oxy bis-, homopolymer, vinyloxymethoxyethylene, methylene glycol divinyl ether, 1,1'-methylenebisoxy bisethene, ethene,1,1'-methylenebis oxy bis-9ci
PubChem CID 165717
IUPAC navn ethenoxymethoxyethen
SMIL *-CC1CC(-*)OCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (vinyl formal)
Fysisk form Granulært/pulver
Tæthed 1.23 g/mL
Opløselighedsinformation Soluble in acetone, chloroform, dioxane, THF
Mængde 25 g