Få mere at vide
Poly(vinyl Cinnamate) ( average Mn 40,000, powder), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(vinyl Cinnamate) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c1-3-11(2)15-13(14)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/b10-9+ |
| Formel vægt | 204.115 |