Få mere at vide
Poly(vinylchlorid), carboxyleret, aver. M.W.220000, over. Carboxylindhold 1,8 vægtprocent
Artikelnummer. 10573741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10573741 100 g Glasflaske 100g
10183960 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10573741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183311000
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 25702-80-1 | (C2H3R)n | 134,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25702-80-1
Molekylær formel (C2H3R)n
Molekylvægt (g/mol) 134.56
MDL nummer MFCD00084460
InChI nøgle SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chloride
PubChem CID 3080734
IUPAC navn chlorethen; prop-2-ensyre
SMIL *-CC(-*)[*]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl chloride), carboxylated
Farve Hvid
Fysisk form Amorft pulver
Tæthed 1.3900g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.39
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.