Få mere at vide
Poly(vinylchlorid), carboxyleret, gennemsnitlig. MW220000, gns. carboxylindhold 1,8 vægt%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183960 250 g Glasflaske 250g
10573741 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183312500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25702-80-1 | (C2H3R)n | 134.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25702-80-1
Molekylær formel (C2H3R)n
Molekylvægt (g/mol) 134.56
MDL nummer MFCD00084460
InChI nøgle SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propenoic acid, polymer with chloroethene, polyvinyl chloride-acrylic copolymer, acrylic acid; chloroethylene, chloroethene; prop-2-enoic acid, acrylic acid; vinyl chloride
PubChem CID 3080734
IUPAC navn chlorethen; prop-2-ensyre
SMIL *-CC(-*)[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl chloride), carboxylated
Farve Hvid
Fysisk form Amorft pulver
Tæthed 1.3900g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, carbon disulfide, mek, thf
Mængde 250 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.39