Få mere at vide
Poly (vinylalkohol), 88% hydrolyseret, gennemsnitlig MW. 20000-30000
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(vinyl alcohol) |
| Farve | Hvid til gul |
| pH | 4,5 til 6,5 (4 % vandig opl.) |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 160,0 °C til 240,0 °C |
| Aske | 90% (Na2O) maks. |
| Lineær formel | [-CH2CH(OH)-]n |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. |
| Mængde | 25 g |
| Procent renhed | 87,0 til 89,0 % (grad af hydrolyse) |
| Vis mere |