Få mere at vide
Poly (vinylalkohol), 99-100% hydrolyseret, ca. M.W. 124,000
Artikelnummer. 15560564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15560564 25 g 25g
15540564 1 kg 1kg
15550564 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15560564 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.27 DKK
    311.65 DKK / 25g
    Spare 34.62 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-89-5
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 44.05
MDL nummer MFCD00081922
InChI nøgle IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC navn ethenol
SMIL OC(-*)C-*
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl alcohol)
Smeltepunkt 230,0 °C til 240,0 °C
Lineær formel [-CH2CH(OH)-]n
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand.
Mængde 25 g
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.