Få mere at vide
Poly(vinylalkohol), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15627170 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly flaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
15627170 100 g Poly flaske
1 options
Artikelnummer. 15627170 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 81366100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Beskyttelseskolloid til titreringer
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl alcohol)
CAS 9002-89-5
Molekylær formel (C2H4O)n
Lineær formel [-CH2CHOH-]n
MDL nummer MFCD00081922
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Mængde 100 g
InChI nøgle IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(-*)C-*
IUPAC navn ethenol
Molekylvægt (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Emballage Poly flaske
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.