Learn More
Poly(vinylalkohol), 88% hydrolyseret, gennemsnitlig MW 85.000 til 120.000, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Poly(vinyl alcohol) |
| Smeltepunkt | 230,0 °C til 240,0 °C |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |