Få mere at vide
Poly(vinylalkohol), 88% hydrolyseret, gennemsnitlig MW 145.000 til 180.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15224804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15224804 1 kg Plastflaske 1kg
15254804 25 g Plastflaske 25g
15234804 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15224804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450150010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-89-5
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 44.05
MDL nummer MFCD00081922
InChI nøgle IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC navn ethenol
SMIL OC(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl alcohol)
Smeltepunkt 230.0°C to 240.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water.
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske