Få mere at vide
Poly(vinylalkohol), 87,0-89,0% hydrolyseret, MW ca. 13.000-23.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274208 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15274208 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15274208 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180300010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl alcohol)
Farve Gul til Brun
Navn note 88% hydrolyseret, gennemsnitlig M.W. 22.000
pH 4,5 til 6,5 (4 % vandig opløsning)
CAS 9002-89-5
Fysisk form Væske efter smeltning
Smeltepunkt 230,0 °C til 240,0 °C
Aske 1% maks. (som Na2O)
Molekylær formel (C2H4O)n
Lineær formel [-CH2CH(OH)-]n
MDL nummer MFCD00081922
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand.
Mængde 1 kg
InChI nøgle IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(-*)C-*
IUPAC navn ethenol
Molekylvægt (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Procent renhed 87,0 til 89,0 mol% (grad hydrolyse)
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 5% maks.
Emballage Plastflaske
Viskositet 3,0-3,7 mPa·s (20 °C, 4 % vandig opl.)