Få mere at vide
Poly(vinylacetat),∽ MW 170.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10614882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10614882 500 g Glasflaske 500g
10409670 25 g Glasflaske 25g
10604882 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10614882 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183255000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9003-20-7 | (C4H6O2)n | 86.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-20-7
Molekylær formel (C4H6O2)n
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00084457
InChI nøgle XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC navn ethenylacetat
SMIL CC(=O)OC(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl acetate)
Navn note Average M.W. 170.000
Fysisk form Perler
Lineær formel [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Tæthed 1.1800g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in low molecular weight alcohols, esters,, benzene and chorinated hydrocarbons
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 4% max.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.18