Få mere at vide
Poly(vinylacetat), ca. MW 100.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523361 500 g Glasflaske 500g
1 options
Artikelnummer. 10523361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183265000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9003-20-7 | (C4H6O2)n | 86,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl acetate)
Navn note Gennemsnitligt M.W. 101600
CAS 9003-20-7
Fysisk form Perler
Tæthed 1.1800g/mL
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 5% maks.
Emballage Glasflaske
Molekylær formel (C4H6O2)n
Lineær formel [-CH2CH(O2CCH3)-]n
MDL nummer MFCD00084457
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
InChI nøgle XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)OC(-*)C-*
IUPAC navn ethenylacetat
Molekylvægt (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916