Få mere at vide
Poly(tetrafluorethylen), TRC
Artikelnummer. 30454866
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30454866 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30454866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT747500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polytetrafluoroethylene
CAS 9002-84-0
Molekylær formel (CF2CF2)n
Mængde 250 mg
Synonym PTFE
Molekylvægt (g/mol) 100.02