Få mere at vide
Poly(tetrafluorethylen), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polytetrafluoroethylene |
| CAS | 9002-84-0 |
| Molekylær formel | (CF2CF2)n |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | PTFE |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.02 |