Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(tetrafluoroethylene) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Tæthed | 2.0000g/mL |
| Mængde | 250 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 1% maks. |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (-CF2CF2-)n |